(S)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR460046-1G
OR460046-25G
OR460046-5G
APOSOR460046-1GEA
62.6
EUR
APOSOR460046-1G
APOSOR460046-25G
APOSOR460046-5G
(S)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
(S)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formula:
C₅H₁₂ClN Peso molecolare: 121,6100 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06796611 CAS Number: 174500-74-4 |