Stampa…
3-Methyl-1-butene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isoamylene, Isopropylethylene, Isopentene
OR460043-100G OR460043-25G OR460043-5G
APOSOR460043-100GEA 495 EUR
APOSOR460043-100G APOSOR460043-25G APOSOR460043-5G
3-Methyl-1-butene 95%
3-Methyl-1-butene
Formula: C₅H₁₀
Peso molecolare: 70,13 g/mol
Punto di ebollizione: 20 °C
Punto di fusione: –168,5…–168 °C
Densità: 0,627 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008937
CAS Number: 563-45-1
UN: 2561
ADR: 3,I