Stampa…
5-Chlorouracil
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Chlorouracil
OR460039-100G OR460039-25G
APOSOR460039-100GEA 102 EUR
APOSOR460039-100G APOSOR460039-25G
5-Chlorouracil
5-Chlorouracil
Formula: C₄H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 146,53 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006019
CAS Number: 1820-81-1