Stampa…
1,2,2-Tricloropropano 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR460037-1G OR460037-5G
APOSOR460037-1GEA 285 EUR
APOSOR460037-1G APOSOR460037-5G
1,2,2-Tricloropropano 97%
1,2,2-Tricloropropano
Formula: ClH₂CCCl₂CH₃
Peso molecolare: 147,43 g/mol
Punto di ebollizione: 121…123 °C
Densità: 1,3145 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 3175-23-3
UN: 1993
ADR: 3,III