Stampa…
3-Iodopropene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ioduro di allile, Allile ioduro
OR460034-25G OR460034-5G
APOSOR460034-25GEA 147 EUR
APOSOR460034-25G APOSOR460034-5G
3-Iodopropene
3-Iodopropene
Formula: C₃H₅I
Peso molecolare: 167,98 g/mol
Punto di ebollizione: 102…103 °C
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 1,832 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001094
CAS Number: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3+8,II