Stampa…
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR460032-5G OR460032-1G OR460032-250MG
APOSOR460032-5GEA 516 EUR
APOSOR460032-5G APOSOR460032-1G APOSOR460032-250MG
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉BrO
Densità: 1,322 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201861
CAS Number: 76155-78-7