2-Chloro-4-methoxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅ClN₂O Punto di fusione: 54…57 °C Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00194055 CAS Number: 22536-63-6 |