Stampa…
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(tert-Butyl)piperidine hydrochloride
OR460009-1G OR460009-250MG OR460009-5G
APOSOR460009-1GEA 268 EUR
APOSOR460009-1G APOSOR460009-250MG APOSOR460009-5G
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
Formula: C₉H₂₀ClN
Peso molecolare: 177,72 g/mol
Punto di fusione: 302…303 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05865119
CAS Number: 69682-13-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III