Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₄ClNO₂ Punto di fusione: 176…177 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672366 CAS Number: 18650-39-0 |