Stampa…
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-D-HoPro-OMe.HCl, H-D-Homopro-OMe·HCl
OR460007-1G OR460007-5G
APOSOR460007-1GEA 64 EUR
APOSOR460007-1G APOSOR460007-5G
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride 98%
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO₂
Peso molecolare: 179,644 g/mol
Punto di fusione: 159…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00237412
CAS Number: 18650-38-9