Stampa…
2-Clorobutano
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR460003-100ML OR460003-25ML
APOSOR460003-100MLEA 72.7 EUR
APOSOR460003-100ML APOSOR460003-25ML
2-Clorobutano
2-Clorobutano
Formula: C₄H₉Cl
Peso molecolare: 92,57 g/mol
Punto di ebollizione: 68…70 °C
Punto di fusione: –140 °C
Densità: 0,873 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000871
CAS Number: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN: 1127
ADR: 3,II