Stampa…
2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46000-1G OR46000-250MG
APOSOR46000-1GEA 94.5 EUR
APOSOR46000-1G APOSOR46000-250MG
2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783936
CAS Number: 2164-65-0