Stampa…
2-Bromo-4-isopropylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4598-25G OR4598-5G
APOSOR4598-25GEA 80 EUR
APOSOR4598-25G APOSOR4598-5G
2-Bromo-4-isopropylaniline
2-Bromo-4-isopropylaniline
Formula: C₉H₁₂BrN
Peso molecolare: 214,1 g/mol
Punto di ebollizione: 116…118 °C/3mmHg
Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051585
CAS Number: 51605-97-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III