5-Bromo-2-iodo-m-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-iodobenzene
Formula:
C₈H₈BrI Punto di fusione: 42…44 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03094656 CAS Number: 206559-43-5 |