Stampa…
5-Bromo-2-iodotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4595-100G OR4595-250G
APOSOR4595-100GEA 74.4 EUR
APOSOR4595-100G APOSOR4595-250G
5-Bromo-2-iodotoluene 98%
5-Bromo-2-iodotoluene
Formula: C₇H₆BrI
Punto di ebollizione: 262…265 °C
Densità: 2,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060664
CAS Number: 116632-39-4