Stampa…
5-Bromo-2-iodobenzoic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4590-100G OR4590-25G OR4590-5G
APOSOR4590-100GEA 71.2 EUR
APOSOR4590-100G APOSOR4590-25G APOSOR4590-5G
5-Bromo-2-iodobenzoic acid 97+%
5-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrIO₂
Punto di fusione: 159…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079717
CAS Number: 21740-00-1