Stampa…
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-1-Boc-3-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
OR4588-1G OR4588-5G OR4588-25G
APOSOR4588-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4588-1G APOSOR4588-5G APOSOR4588-25G
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,28 g/mol
Densità: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094718
CAS Number: 625471-18-3