Stampa…
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
OR4586-100G OR4586-250G OR4586-500G
APOSOR4586-100GEA 116 EUR
APOSOR4586-100G APOSOR4586-250G APOSOR4586-500G
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 98%
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Formula: C₁₃H₁₁BrO
Punto di ebollizione: 166…167 °C/4mmHg
Punto di fusione: 60…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00028016
CAS Number: 6793-92-6