Stampa…
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4584-5G OR4584-25G
APOSOR4584-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4584-5G APOSOR4584-25G
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Punto di fusione: 43…50 °C
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115306
CAS Number: 143900-43-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III