Stampa…
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4582-1G OR4582-25G OR4582-5G
APOSOR4582-1GEA 26.1 EUR
APOSOR4582-1G APOSOR4582-25G APOSOR4582-5G
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride 97%
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₉ClO₂S
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094655
CAS Number: 2905-27-3
UN: 3261
ADR: 8,II