Stampa…
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Hydroxypiperidine, N-BOC protected
OR4581-25G OR4581-5G OR4581-100G
APOSOR4581-25GEA 33.5 EUR
APOSOR4581-25G APOSOR4581-5G APOSOR4581-100G
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 98%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Peso molecolare: 201,27 g/mol
Punto di fusione: 34…40 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115307
CAS Number: 143900-44-1