Stampa…
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-3-Piperidinol hydrochloride
OR4577-5G OR4577-25G
APOSOR4577-5GEA 49.5 EUR
APOSOR4577-5G APOSOR4577-25G
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride 98%
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
Peso molecolare: 137,6100 g/mol
Punto di fusione: 185…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426348
CAS Number: 475058-41-4