Stampa…
(Methylthio)acetic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Methylthio)ethansäure, 2-(Methylthio)acetic acid
OR4573-100G OR4573-10G OR4573-25G
APOSOR4573-100GEA 655 EUR
APOSOR4573-100G APOSOR4573-10G APOSOR4573-25G
(Methylthio)acetic acid 99%
(Methylthio)acetic acid
Formula: C₃H₆O₂S
Peso molecolare: 106,15 g/mol
Punto di ebollizione: 130…137 °C/27mmHg
Punto di fusione: 13…14 °C
Densità: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075444
CAS Number: 2444-37-3