1-Boc-3-oxopiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₆N₂O₃ Punto di fusione: 156…160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02181069 CAS Number: 76003-29-7 |