Stampa…
4-Isopropylcinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4567-100G OR4567-1G OR4567-50G
APOSOR4567-100GEA 253 EUR
APOSOR4567-100G APOSOR4567-1G APOSOR4567-50G
4-Isopropylcinnamic acid 98%
4-Isopropylcinnamic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Punto di fusione: 157…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016544
CAS Number: 3368-21-6