2'-Benzyloxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-[2-(Benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
Formula:
C₁₅H₁₄O₂ Punto di fusione: 38…40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017240 CAS Number: 31165-67-0 |