Stampa…
2-Piperazinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Piperazin-2-one
OR4565-1G OR4565-25G OR4565-5G
APOSOR4565-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4565-1G APOSOR4565-25G APOSOR4565-5G
2-Piperazinone
2-Piperazinone
Formula: C₄H₈N₂O
Peso molecolare: 100,12 g/mol
Punto di ebollizione: 164 °C/5,25mmHg
Punto di fusione: 134…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318687
CAS Number: 5625-67-2