Stampa…
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4560-25G OR4560-5G OR4560-100G
APOSOR4560-25GEA 42.2 EUR
APOSOR4560-25G APOSOR4560-5G APOSOR4560-100G
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇BrO₃
Punto di fusione: 220…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020295
CAS Number: 99-58-1