Stampa…
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4558-10G OR4558-1G OR4558-5G
APOSOR4558-10GEA 190 EUR
APOSOR4558-10G APOSOR4558-1G APOSOR4558-5G
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Formula: C₇H₁₀ClNO₂S
Punto di fusione: 228…230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216487
CAS Number: 80213-28-1