Stampa…
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
OR4553-100G OR4553-25G OR4553-500G OR4553-1KG
APOSOR4553-100GEA 36.4 EUR
APOSOR4553-100G APOSOR4553-25G APOSOR4553-500G APOSOR4553-1KG
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 95+%
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
Peso molecolare: 257,33 g/mol
Punto di ebollizione: 120…135 °C/0,5mmHg
Densità: 1,046 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01763998
CAS Number: 142851-03-4