Stampa…
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Cbz-Piperidin-4-one, 1-Carbobenzoxy-4-piperidone, 1-Cbz-4-piperidone, 4-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidine
OR4552-100G OR4552-25G
APOSOR4552-100GEA 75.7 EUR
APOSOR4552-100G APOSOR4552-25G
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
Peso molecolare: 233,27 g/mol
Punto di ebollizione: 114…140 °C/0,24mmHg
Punto di fusione: 38…47 °C
Densità: 1,172 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673144
CAS Number: 19099-93-5