Stampa…
1-Acetyl-4-piperidone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Acetyl-4-piperidone
OR4551-100G OR4551-25G OR4551-5G
APOSOR4551-100GEA 155 EUR
APOSOR4551-100G APOSOR4551-25G APOSOR4551-5G
1-Acetyl-4-piperidone 95+%
1-Acetyl-4-piperidone
Formula: C₇H₁₁NO₂
Peso molecolare: 141,17 g/mol
Punto di ebollizione: 152 °C/0,75mmHg
Densità: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006190
CAS Number: 32161-06-1