Stampa…
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Phenyl-4-piperidinol
OR4549-25G OR4549-5G
APOSOR4549-25GEA 364 EUR
APOSOR4549-25G APOSOR4549-5G
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 98+%
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅NO
Peso molecolare: 177,25 g/mol
Punto di fusione: 157…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006000
CAS Number: 40807-61-2
EINECS: 255-089-0