Stampa…
1,4'-Bipiperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Piperidinopiperidine
OR4548-25G OR4548-100G OR4548-5G
APOSOR4548-25GEA 97.4 EUR
APOSOR4548-25G APOSOR4548-100G APOSOR4548-5G
1,4'-Bipiperidine 98%
1,4'-Bipiperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂
Peso molecolare: 168,28 g/mol
Punto di fusione: 64…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006475
CAS Number: 4897-50-1
EINECS: 225-522-8