Stampa…
3-Bromobenzyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromo-α-chlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-3-bromobenzene, α-Chloro-3-bromotoluene, 1-Bromo-3-(chloromethyl)benzene
OR4547-25G OR4547-5G OR4547-100G
APOSOR4547-25GEA 90.2 EUR
APOSOR4547-25G APOSOR4547-5G APOSOR4547-100G
3-Bromobenzyl chloride
3-Bromobenzyl chloride
Formula: C₇H₆BrCl
Peso molecolare: 205,48 g/mol
Punto di ebollizione: 118…119 °C/18mmHg
Densità: 1,608 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040865
CAS Number: 932-77-4
UN: 3265
ADR: 8,II