Stampa…
4-Methoxyindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4545-1G OR4545-25G OR4545-5G
APOSOR4545-1GEA 23.2 EUR
APOSOR4545-1G APOSOR4545-25G APOSOR4545-5G
4-Methoxyindole 98%
4-Methoxyindole
Formula: C₉H₉NO
Punto di ebollizione: 181…183 °C/24mmHg
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009737
CAS Number: 4837-90-5