Stampa…
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Phenyl-2-tosylethanone
OR4544-5G OR4544-1G
APOSOR4544-5GEA 50.9 EUR
APOSOR4544-5G APOSOR4544-1G
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Formula: C₁₅H₁₄O₃S
Punto di fusione: 109…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026002
CAS Number: 31378-03-7
EINECS: 250-605-0