Stampa…
1-Iodopropano
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4541-25G OR4541-5G OR4541-100G
APOSOR4541-25GEA 36.4 EUR
APOSOR4541-25G APOSOR4541-5G APOSOR4541-100G
1-Iodopropano
1-Iodopropano
Formula: C₃H₇I
Punto di ebollizione: 101…102 °C
Punto di fusione: –101 °C
Densità: 1,743 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001095
CAS Number: 107-08-4
UN: 2392
ADR: 3,III