Stampa…
2-Iodopropano 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isopropyl iodide
OR4540-100G OR4540-500G
APOSOR4540-100GEA 87.3 EUR
APOSOR4540-100G APOSOR4540-500G
2-Iodopropano 99%
2-Iodopropano
Formula: C₃H₇I
Peso molecolare: 169,99 g/mol
Punto di ebollizione: 88…90 °C
Punto di fusione: –90 °C
Densità: 1,703 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001071
CAS Number: 75-30-9
EINECS: 200-562-9
UN: 2392
ADR: 3,III