Stampa…
1-Iodo-3-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4539-100G OR4539-1KG OR4539-500G
APOSOR4539-100GEA 154 EUR
APOSOR4539-100G APOSOR4539-1KG APOSOR4539-500G
1-Iodo-3-nitrobenzene 95%
1-Iodo-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₄INO₂
Peso molecolare: 249,01 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C
Punto di fusione: 35…38 °C
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007218
CAS Number: 645-00-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III