Ethyl-3-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₉IO₂ Punto di ebollizione: 160…161 °C/38mmHg Densità: 1,66 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00044769 CAS Number: 58313-23-8 |