Stampa…
Ethyl picolinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4533-100G OR4533-10G
APOSOR4533-100GEA 66.7 EUR
APOSOR4533-100G APOSOR4533-10G
Ethyl picolinate
Ethyl picolinate
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di ebollizione: 240…241 °C
Punto di fusione: 44256 °C
Densità: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006292
CAS Number: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0