3-Amino-1-bromoisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇BrN₂ Punto di fusione: 144…146 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00102193 CAS Number: 13130-79-5 |