Stampa…
5-Bromo-1-indanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR4530-5G OR4530-100G OR4530-25G
APOSOR4530-5GEA 14.7 EUR
APOSOR4530-5G APOSOR4530-100G APOSOR4530-25G
5-Bromo-1-indanone 98%
5-Bromo-1-indanone
Formula: C₉H₇BrO
Peso molecolare: 211,06 g/mol
Punto di fusione: 125…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082718
CAS Number: 34598-49-7