Stampa…
3-Chlorobenzoyl chloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4528-100G OR4528-25G OR4528-500G
APOSOR4528-100GEA 28.7 EUR
APOSOR4528-100G APOSOR4528-25G APOSOR4528-500G
3-Chlorobenzoyl chloride 99%
3-Chlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 224…225 °C
Densità: 1,368 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000671
CAS Number: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
UN: 3265
ADR: 8,II