3,5-Dibromobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR4526-100G
OR4526-25G
OR4526-5G
APOSOR4526-100GEA
166
EUR
APOSOR4526-100G
APOSOR4526-25G
APOSOR4526-5G
3,5-Dibromobenzaldehyde
3,5-Dibromobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄Br₂O Punto di fusione: 89,7…91.5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00156887 CAS Number: 56990-02-4 UN: 3261 ADR: 8,II |