Stampa…
1,4-Dibromo-2-ethylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4524-1G OR4524-25G OR4524-5G
APOSOR4524-1GEA 16.1 EUR
APOSOR4524-1G APOSOR4524-25G APOSOR4524-5G
1,4-Dibromo-2-ethylbenzene
1,4-Dibromo-2-ethylbenzene
Formula: C₈H₈Br₂
Peso molecolare: 263,96 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672998
CAS Number: 289039-53-8