Stampa…
2,5-Dibromobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4523-25G OR4523-5G
APOSOR4523-25GEA 45.1 EUR
APOSOR4523-25G APOSOR4523-5G
2,5-Dibromobenzoic acid
2,5-Dibromobenzoic acid
Formula: C₇H₄Br₂O₂
Punto di fusione: 156…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016494
CAS Number: 610-71-9
EINECS: 210-234-7