2-Amino-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone hydrochloride
Formula:
C₆H₁₃ClN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07366742 CAS Number: 35855-14-2 |