Stampa…
3-Chloro-N-methylbenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine, N-Methyl-3-chlorobenzylamine
OR452216-1G OR452216-25G OR452216-5G
APOSOR452216-1GEA 112 EUR
APOSOR452216-1G APOSOR452216-25G APOSOR452216-5G
3-Chloro-N-methylbenzylamine 97%
3-Chloro-N-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀ClN
Peso molecolare: 155,625 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045194
CAS Number: 39191-07-6